Learn More
Ethanolamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10033213 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 l
2.5 L
25 L
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
250 Milliliter
Artikelnummer. 10033213
Marke: Thermo Scientific Acros 149582500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 141-43-5 | C2H7NO | 61.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 141-43-5
Summenformel C2H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 61.08
MDL-Nummer MFCD00008183
InChI-Schlüssel HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanolamine, monoethanolamine, aminoethanol, 2-hydroxyethylamine, colamine, glycinol, olamine, 2-amino-1-ethanol, ethanol, 2-amino, ethylolamine
PubChem CID 700
ChEBI CHEBI:16000
SMILES NCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethanolamine
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 10.3°C
Dichte 1.0120g/mL
Siedepunkt 170.0°C
Flammpunkt 92°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NCH2CH2OH
Brechungsindex 1.4530 to 1.4550
Menge 250 mL
Beilstein 04, 274
Fieser 01,357; 02,189; 04,222; 16,162
Merck Index 15, 3782
Relative Dichte 1.012
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with methanol and acetone, soluble in benzene, ether, ccl4 and n-heptane
IUPAC-Name 2-Aminoethanol
Viskosität 24 mPa.s (20°C)
Formelmasse 61.08
Dampfdruck 0.48mmHg at 20°C
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanolamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.