Learn More
Triethanolamin, +99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10793914
Triethanolamin, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10793914
25 L, Metalltrommel
Click to view available options
Menge:
25 L
Verpackung:
Metalltrommel
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10793914
Marke: Thermo Scientific Acros 421630250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102-71-6
Molekulargewicht (g/mol) 149.19
MDL-Nummer MFCD00002855
InChI-Schlüssel GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethanolamine, trolamine, 2,2',2-nitrilotriethanol, sterolamide, daltogen, tris 2-hydroxyethyl amine, triethylolamine, nitrilotriethanol, trihydroxytriethylamine, thiofaco t-35Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7618
ChEBI CHEBI:28621
IUPAC-Name 2-[bis(2-Hydroxyethyl)amino]ethanol
SMILES C(CO)N(CCO)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethanolamine
Schmelzpunkt 21.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1245g/mL
Siedepunkt 360.0°C
Flammpunkt 190°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Metalltrommel
Summenformel C6H15NO3
Strukturformel (HOCH2CH2)3N
Brechungsindex 1.4840 to 1.4860
Menge 25 L
Fieser 01,1196
Merck Index 15, 9830
Relative Dichte 1.1245
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: miscible with alcohol,methanol and acetone,soluble in chloroform,slichtly soluble in benzene and ether,soluble 4.2% in benzene; 1.6% in ether; 0.4% in,carbon tetrachloride and < 0.1% in n-he
Viskosität 600 mPa.s (25°C)
Formelmasse 149.19
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Ölige Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0458227 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number421630250,421631000,421630010,421630025
ChargennummerA0464011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/06/2024 Catalog Number421630250,421631000,421630010,421630025
ChargennummerA0463073 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/05/2024 Catalog Number421630250,421631000,421630010,421630025
ChargennummerA0461107 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/03/2024 Catalog Number421630250,421631000,421630010,421630025
ChargennummerA0458227 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/11/2023 Catalog Number421630250,421631000,421630010,421630025
Produktidentifikator
  • Triethanolamine
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Triethanolamin, +99 %, Thermo Scientific Chemicals >