Learn More
n-Hexadecan, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10449610
n-Hexadecan, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10449610
100 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 10449610
Marke: Thermo Scientific Acros 120461000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
N-Hexadecan, 99 %, C16H34, CAS-Nummer-544-76-3, n-Cetan, N-Hexadecan, Hexadecan, Hexadekan, Cetan, Cetan, Cetan, Ccris 5833, Zetan, Pentadecan, Methyl, UNII-f8z00shp6q, 2,5 l, min. 98,5 % (GC), 01,172, 287,0 °C, 100,0, CHEBI:45296, farblos, 0,7730 g/ml, 208-878-9, 135 °C, 226,44, Pure
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 544-76-3
Summenformel C16H34
Molekulargewicht (g/mol) 226.44
MDL-Nummer MFCD00008998
InChI-Schlüssel DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexadecane, cetane, n-cetane, hexadecan, hexadekan, cetan, zetan, unii-f8z00shp6q, ccris 5833, pentadecane, methyl
PubChem CID 11006
ChEBI CHEBI:45296
IUPAC-Name Hexadecan
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Hexadecane
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 18.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.7730g/mL
Siedepunkt 287.0°C
Flammpunkt 135°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)14CH3
Brechungsindex 1.4330 to 1.4350
Menge 100 mL
Beilstein 01,172
Relative Dichte 0.773
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone and ether
Viskosität 3.032 mPa.s (25°C)
Formelmasse 226.44
Reinheit (%) 99%
Güte Rein
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465328 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/08/2024 Catalog Number120465000,120460100,120461000,120460025
ChargennummerA0462972 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2024 Catalog Number120465000,120460100,120461000,120460025
ChargennummerA0456236 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/09/2023 Catalog Number120465000,120460100,120461000,120460025
ChargennummerA0450882 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number120465000,120460100,120461000,120460025
ChargennummerA0449705 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2023 Catalog Number120465000,120460100,120461000,120460025
compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Hexadecane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
n-Hexadecan, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals >