Learn More
Micronova™ MZone™ FlatMop Abdeckung für Reinräume
Trocknet schnell und wiegt wenig. Die SnapMop™ Moppbezüge aus MicroNova™ Polyester sind waschbar, autoklavierbar und wiederverwendbar.
Marke: Micronova™ MZSM11-18S
Benötigt : QPSL Rahmen für Griffe der Serie STA oder QDSL für Griffe der Serie SSU
Beschreibung
Die Micronova MZone™ FlatMop™ Moppbezüge passen auf die SlimLine™ Adapter mit 360°-Drehgelenk, die für eine kontrollierte Reinigung bei 180° verriegelt werden können. Die Auswahl an Materialoptionen bietet eine ausgezeichnete Saugfähigkeit und ein effektives Dispergieren von Reinigungs- und Desinfektionsmittel für spezielle Reinigungsanforderungen. Erhältlich in verschiedenen Längen, passend zur Größe der Oberfläche, von der Reinigung der Ausrüstung bis hin zu einem großen Produktionsraum.
- Aufsteckbare Flachkopf-Moppaufsätze
- Gleitet ohne Befestigungen auf Adapter
- Einfaches Entfernen durch Ziehen an der Micronova Lasche
- Die großzügige Schaumstoff-Inneneinlage ermöglicht ein optimales Einziehen bzw. eine optimale Verweilzeit des Desinfektionsmittels
- Die Inneneinlagen aus Polyester und Urethanschaum sind vollständig im Material eingehüllt
- Erhältlich in verschiedenen Materialoptionen für spezielle Reinigungszwecke
- NovaPoly — 100 % glatt gestricktes Polyester für ausgezeichnetes Dispergieren von Desinfektionsmitteln
- PolySorb — 100 % strukturiertes Polyester zum Entfernen von Rückständen und Dispergieren von Desinfektionsmitteln
- MEGATEX — 100 % nichtgewebtes Polyamid, saugfähig und mit leicht abrasiver Oberfläche
- PolyMesh — 100 % Polyester mit Netzschicht für eine milde Scheuerfläche
- Erhältlich in verschiedenen Längen, passend zur Größe der Reinigungsfläche
- Die 9 Inch-Bezüge sind perfekt geeignet für kleine Bereiche, Durchführungen, Isolatoren und Geräte
- Die 14- und 18 Inch-Bezüge sind ideal für Böden, Wände, Decken und schwer zu reinigende Ecken geeignet
- Passend für QPSL Kunststoffrahmen oder QDSL Edelstahlrahmen
- Das Drehgelenk dreht sich um 360°, kann aber für eine kontrolliertere Reinigung bei 180° verriegelt werden
- Kompatibel mit Alkohol und starken Desinfektionsmitteln
- Zur Wiederverwendung waschbar
- Autoklavierbar
Spezifikation
45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in.) | |
Gehäuse MZSM11-18S | |
18 in. | |
45,7 cm | |
12,7 cm | |
Chemikalien | |
24/Karton | |
Mit Polyurethanschaum-Inneneinlage. (Hinweis: Das S am Ende dieser Modellnummer bedeutet “keine Schnappverschlüsse” an.) | |
Reinigung und Desinfektion von Reinraumoberflächen |
Flachkopf-Moppbezug | |
Weiß | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
5 in. | |
Nein | |
Das Produkt kann gewaschen und wiederverwendet werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass Desinfektionsmittel vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation vollständig entfernt werden. Die Temperatur des Wassers oder Trockners sollte nicht über 180 °C liegen. | |
Slimline (QPSL oder QDSL) Flat Mop-Adapter; Tank Tool (QDSLTT) Adapter | |
Texturiertes Polyester, Urethanschaum, Polysorb |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
039358-000 | Konformitätsbescheinigung | 01/08/2023 | MZSM11-18S |
039237-000 | Konformitätsbescheinigung | 12/07/2023 | MZSM11-18S |
027347-000 | Konformitätsbescheinigung | 26/08/2021 | MZSM11-18S |
011551-000 | Konformitätsbescheinigung | 24/06/2021 | MZSM11-18S |
011859-000 | Konformitätsbescheinigung | 24/06/2021 | MZSM11-18S |