Learn More
Micronova™ MZone™ FlatMop Abdeckung für Reinräume
Trocknet schnell und wiegt wenig. Die SnapMop™ Moppbezüge aus MicroNova™ Polyester sind waschbar, autoklavierbar und wiederverwendbar.
339.00 € - 565.00 €
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Breite (metrisch) | 12,7 cm |
Breite (angloamerikanisch) | 5 in. |
Benötigt: QPSL Rahmen für Griffe der Serie STA oder QDSL für Griffe der Serie SSU
Produktcode | Marke | Material | Abmessungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Abmessungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
13167556
|
Micronova™
MZSM11-9S |
Texturiertes Polyester, Urethanschaum, Polysorb | 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in.) |
339.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15820510
|
Micronova™
MZSM11-16S |
Texturiertes Polyester, Urethanschaum, Polysorb | 40,6 x 12,7 cm (16 x 5 in.) |
379.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
13107556
![]() ![]() |
Micronova™
MZSM11-14S |
Texturiertes Polyester, Urethanschaum, Polysorb | 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in.) |
369.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
13197546
![]() ![]() |
Micronova™
MZSM11-14NS |
Texturiertes Polyester, Polysorb | 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in.) |
565.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
13157556
|
Micronova™
MZSM11-9NS |
Texturiertes Polyester, Polysorb | 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in.) | N/A | N/A | N/A | |||||
15840510
![]() ![]() |
Micronova™
MZSM11-18S |
Texturiertes Polyester, Urethanschaum, Polysorb | 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in.) |
386.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Beständig bei starken Desinfektionsmitteln und Dampfsterilisation
- Waschbar
- 100 % Polyester
Spezifikation
Weiß | |
Autoklavierbar | |
5 in. | |
Nein | |
Das Produkt kann gewaschen und wiederverwendet werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass Desinfektionsmittel vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation vollständig entfernt werden. Die Temperatur des Wassers oder Trockners sollte nicht über 180 °C liegen. |
Unsteril | |
12,7 cm | |
Chemikalien | |
24/Karton | |
Reinigung und Desinfektion von Reinraumoberflächen |