Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ MZ2C NT +2AK Trockenchemie-Membranvakuumpumpe
Liefert ein leistungsstarkes ölfreies Vakuum für Anwendungen, bei denen keine Regelung erforderlich ist, wie beispielsweise Vakuumöfen und Geltrockner
Marke: BrandTech™ VACUUBRAND™ 20732500
2728.68 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Grundlage des kompakten und besonders leisen Systems ist die beliebte MZ2C NT Membranvakuumpumpe. Die Auffangkolben am Ein- und Auslass gewährleisten das Leistungsverhalten bei kondensierbaren Dämpfen und dienen der Lösungsmittelrückgewinnung.
- Endvakuum: 5 Torr (7 mbar)
- Luftstromkapazität: 38 l/min (1.4 cfm)
Spezifikation
5,3 Torr (ohne Gasballast), 9 Torr (mit Gasballast) | |
Manuell | |
ATEX-Konformität II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL-Zertifizierung, TUV | |
PTFE/FFKM | |
45 dB (A) | |
104 °F | |
50/60 Hz | |
320,04 mm | |
Membranpumpe | |
2 | |
50 °F | |
Ölfrei | |
7 mbar (ohne Gasballast)/12 mbar (mit Gasballast) |
0,24 Hp. | |
150 bis 1800 U/min | |
230 V | |
732500 Vacuubrand PTFE NT+2AK | |
CEE-Raum | |
1,2/1,4 CFM | |
309,88 mm | |
243,84 mm | |
IP 40 | |
Chemische Beständigkeit | |
Filtration | |
2 | |
230 V |