Learn More
ABEBA™ ESD-Occupationa Loafer-Schuhe aus weißer Mikrofaser
Marke: ABEBA™ 32370/40
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
CE, EN ISO 20347:2012, O1, SRA, DIN EN 61340 Standard | |
Für den Einsatz im Gesundheitswesen und in der Küche | |
Mikrofaser | |
Stoßdämpfende Mittelsohle | |
Beruflicher Slipper | |
Kappe | |
Berufliche ESD-Schuhe |
Weiß | |
Silberne Faser | |
40 | |
Polyurethan | |
Stahl | |
Kraftstoff- und rutschfest |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
ABEBA™ ESD-Occupationa Loafer-Schuhe aus weißer Mikrofaser > Größe: 40
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur