Learn More
Cole-Parmer™ Regelbarer Heizmantel der EM-Serie
Mit integriertem Regler mit Anzeigeleuchten für Netzspannung und Heizbetrieb. Electrothermal™ Geregelte Heizmäntel der Serie EM gewährleisten dank geerdeter Masseschirmung sowie doppelten Sicherungen zusätzliche Sicherheit. Produkte mit größerem Füllvolumen sind mit mehreren Heizelementen ausgestattet und ermöglichen so eine gleichmäßigere und direkte Wärmeübertragung.
Marke: Cole-Parmer™
Beschreibung
Nutzen Sie diese Heizmäntel für eine Vielzahl von Anwendungen. Die Electromantle Heizmäntel der EM-Serie bieten dank der hervorragenden Isolierung um die Kartusche und der guten Abdeckung des Kolbens eine maximale Wärmeübertragung zur Probe.
- Die sichersten Heizmäntel auf dem Markt
- Verwendung mit Rundkolben von 50 bis 500 ml
- Innovatives Design, damit das Gehäuse nicht heiß wird
- Verwendung mit Rundkolben von 50 ml bis 5 l
- Maximale Elementtemperatur von 450 °C
- Integrierter Regler
- Austauschbare isolierte Heizpatrone
- Chemisch beständiges Außengehäuse aus Polypropylen
Spezifikation
Polypropylene Outer Case | |
100 ml | |
260 mm | |
127 mm | |
Klemme | |
UK- und EU-Stecker | |
6.9 in. | |
Heizmantel | |
3.4 oz. | |
Wärmeanwendungen im Labor, maximale Wärmeübertragung mit minimalem Risiko des Bruchs von Kolben |
100 mL (3.4 oz.) | |
10.2 in. | |
5 in. | |
230 V | |
Außengehäuse aus Polypropylen | |
60 W | |
175 mm | |
450 °C | |
842 °F | |
50/60 Hz |