Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ MZ2C NT +2AK Trockenchemie-Membranvakuumpumpe
Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
CEE-Raum
Elektrische Anforderungen:
230 V
Modell:
732500 Vacuubrand PTFE NT+2AK
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Grundlage des kompakten und besonders leisen Systems ist die beliebte MZ2C NT Membranvakuumpumpe. Die Auffangkolben am Ein- und Auslass gewährleisten das Leistungsverhalten bei kondensierbaren Dämpfen und dienen der Lösungsmittelrückgewinnung.
- Endvakuum: 5 Torr (7 mbar)
- Luftstromkapazität: 38 l/min (1.4 cfm)
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Vakuum | 5,3 Torr (ohne Gasballast), 9 Torr (mit Gasballast) |
| PS | 0,24 Hp. |
| Enthält | Manuell |
| Motordrehzahl | 150 bis 1800 U/min |
| Zertifizierung/Konformität | ATEX-Konformität II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL-Zertifizierung, TUV |
| Elektrische Anforderungen | 230 V |
| Material | PTFE/FFKM |
| Modell | 732500 Vacuubrand PTFE NT+2AK |
| Geräuschpegel | 45 dB (A) |
| Steckertyp | CEE-Raum |
| Mehr anzeigen |