Learn More
MP Biomedicals™ LB-Medium, dehydriert (Pulver): Beutel
Formulierungen für die als LB-Medium bekannten E. coli-Wachstumsmedien enthalten in der Regel 10 g Trypton und 5 g Hefeextrakt pro Liter; enthält 10 g NaCl pro Liter
Marke: MP Biomedicals™ 113002065
34.20 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Spezifikation
Molecular Biology Certified™ | |
Dehydriert | |
Mikrobiologische Medien | |
Züchten von Bakterien | |
10 x 500 ml |
15°bis 30 °C | |
Molekularbiologie | |
Trypton 10 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, NaCl 10 g/l | |
Pouch |