Learn More
MP Biomedicals™ LB-Medium, dehydriert (Pulver): Beutel
Formulierungen für die als LB-Medium bekannten E. coli-Wachstumsmedien enthalten in der Regel 10 g Trypton und 5 g Hefeextrakt pro Liter; enthält 10 g NaCl pro Liter
47.05 € - 506.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Molecular Biology Certified™ |
---|---|
Inhalt und Lagerung | 15°bis 30 °C |
Form | Dehydriert |
Güte | Molekularbiologie |
Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11333239
|
MP Biomedicals™
113002065 |
10 x 500 ml |
47.05 €
0.50 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11343239
|
MP Biomedicals™
113002075 |
10 × 1.000 ml |
86.85 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11373239
|
MP Biomedicals™
113002095 |
100 × 1.000 ml |
506.00 €
100 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11363239
|
MP Biomedicals™
113002085 |
100 x 500 ml |
406.00 €
50 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Spezifikation
Molecular Biology Certified™ | |
Dehydriert | |
Mikrobiologische Medien | |
Züchten von Bakterien |
15°bis 30 °C | |
Molekularbiologie | |
Trypton 10 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, NaCl 10 g/l | |
Pouch |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ LB-Medium, dehydriert (Pulver): Beutel