Learn More
Macherey-Nagel™ Standard SIL G Silikaschichten auf Polygram™ Polyesterstreifen
Separate nichtflüchtige Mischungen mit Schichten aus unmodifiziertem Standard-Silika für TLC (Dünnschichtchromatografie). Standard SIL G Silikaschichten auf Polygram™ Polyesterstreifen stehen in einer Vielzahl von Größen zur Verfügung. Wählen Sie einen Fluoreszenzindikator aus, und entscheiden Sie sich für eine geeignete Packungsgröße.
Marke:  Macherey-Nagel™ 805901
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12864491
  • 152.00 € / 200 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
60Å
Polyester-Platte
0.75 ml/g
25 x 75 mm
200er-Packung
UV254
0.2 mm
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Standard SIL G Silikaschichten auf Polygram™ Polyesterstreifen > Plattengröße:25 x 75 mm