Learn More
Invitrogen™ ER-Tracker™ Blue-White DPX, für die Bildgebung lebender Zellen
Für die Mikroskopie von lebenden Zellen
Marke: Invitrogen™ E12353
512.24 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Der ER-Tracker Blue-White DPX Farbstoff ist eine photostabile Sonde, die selektiv für das endoplasmatische Retikulum (ER) in lebenden Zellen ist. Die Zellen können nach dem Färben mit dem Farbstoff aldehyd-fixiert werden, aber ein signifikantes Fluoreszenzsignal geht verloren. Bei Anregung bei ∽374 nm weist die umweltempfindliche Sonde Emissionen zwischen 430 und 640 nm auf. Ein Long-Pass DAPI Filter funktioniert am besten.
Zellanalyse, Zellstruktur, Zelltracing & -tracking, Zelluläre Bildgebung, Endoplasmatisches Retikulum (ER), Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung & Nachweis, Tracing von Organellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Blau | |
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. | |
20 x 50 μL | |
ER-Tracker™ | |
Fluorescent Dye | |
Endoplasmatisches Retikulum |
1 mM | |
Fluoreszenzmikroskop | |
Fluoreszent | |
Raumtemperatur | |
Farbstoff |