Dokumentation
Product Information
Manuals
- 1
- 2
Verbessern Sie die Trennung Ihrer Nukleinsäureproben mit dem Thermo Scientific™ 10 x 5 ml Rotor mit dem ClickSeal™ Bioabdichtungsdeckel.
Marke: Thermo Scientific™ 75003465
695.89 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Verbessern Sie die Auftrennung Ihrer Nukleinsäureproben mit dem Thermo Scientific™ 10 x 5 ml-Rotor mit ClickSeal™ Bioabdichtungsdeckel.
10 x 5 ml Rotor mit ClickSeal Bioabdichtungsdeckel | |
Rotor | |
20,326 x g | |
4,2 cm | |
Sorvall Legend Micro 17/17R/21/21R, Pico und Fresco 17/21, MicroCL 17/17R/21/21R Zentrifugen | |
Nein |
Technisches Polymer | |
10 x 5 ml | |
14.800 U/min | |
17 mm | |
41 ° |
Gültig bis zum: 2025-03-31
Gültig bis zum: 2025-12-31
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.