Learn More
Fisherbrand™ Unsterile Filter mit Membran aus Zellulosemischester
Fisherbrand™ unsterile Filter mit Membran aus Zellulosemischester bestehen aus Celluloseacetat und Cellulosenitrat.
44.95 € - 93.80 €
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Material | MCE |
Sterilität | Unsteril |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mikrodialyse von DNA und Proteinen, Klärung wässriger Lösungen während der mikrobiologischen Analyse, Identifizierung von Nukleinsäuren |
Hydrophobizität | Hydrophil |
Produktcode | Marke | Porengröße | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16437040
|
Fisherbrand™
0422A00022 |
0,2 μm | 25 mm |
90.45 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11715295
|
Fisherbrand™
0424A00022 |
0,45 μm | 25 mm |
44.95 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11725295
|
Fisherbrand™
0424A00023 |
0,45 μm | 47 mm |
86.95 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11745295
|
Fisherbrand™
0425A00023 |
0,65 μm | 47 mm |
93.80 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11775295
|
Fisherbrand™
0427A00022 |
1,2 μm | 25 mm |
N/A
|
N/A | ||||||
11765295
|
Fisherbrand™
0426A00023 |
0.8μm | 47 mm |
88.60 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11785295
|
Fisherbrand™
0427A00023 |
1,2 μm | 47 mm |
82.55 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11795295
|
Fisherbrand™
0428A00022 |
3 μm | 25 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11705305
|
Fisherbrand™
0428A00023 |
3 μm | 47 mm |
82.55 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11725305
|
Fisherbrand™
0429A00023 |
5 μm | 47 mm |
90.22 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11735305
|
Fisherbrand™
0430A00022 |
8 μm | 25 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11745305
|
Fisherbrand™
0430A00023 |
8 μm | 47 mm |
86.65 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
- In vielen analytischen/Forschungsanwendungen häufig eingesetzte Membranen
- Natürlich hydrophil, biologisch inert und mit thermischer Stabilität
- Zeichnet sich durch eine glattere und gleichmäßigere Oberfläche als reine Nitrozellulosemembran aus, die die Partikelerkennung und eine hohe Retention erleichtert
Specifications
Weiß | |
Unsteril | |
Hydrophil | |
Flache Scheibe |
MCE | |
Mikrodialyse von DNA und Proteinen, Klärung wässriger Lösungen während der mikrobiologischen Analyse, Identifizierung von Nukleinsäuren | |
100/Packung | |
Ja |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Unsterile Filter mit Membran aus Zellulosemischester