Learn More
Fisherbrand™ Unsterile Filter mit Membran aus Zellulosemischester
Fisherbrand™ unsterile Filter mit Membran aus Zellulosemischester bestehen aus Celluloseacetat und Cellulosenitrat.
Marke: Fisherbrand™ 0425A00023
Beschreibung
- In vielen analytischen/Forschungsanwendungen häufig eingesetzte Membranen
- Natürlich hydrophil, biologisch inert und mit thermischer Stabilität
- Zeichnet sich durch eine glattere und gleichmäßigere Oberfläche als reine Nitrozellulosemembran aus, die die Partikelerkennung und eine hohe Retention erleichtert
Spezifikation
1.18 bar | |
Mikrofiltrierung | |
0,65 μm | |
135 ml/min/cm2 | |
9 l/min | |
100/Packung | |
Ja |
Weiß | |
MCE | |
Unsteril | |
Mikrodialyse von DNA und Proteinen, Klärung wässriger Lösungen während der mikrobiologischen Analyse, Identifizierung von Nukleinsäuren | |
Hydrophil | |
Flache Scheibe | |
47 mm |