Learn More
Fisherbrand™ Unsterile Filter mit Membran aus Zellulosemischester
Artikelnummer. 11735305 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Porengröße:
0,2 μm
0,45 μm
0,65 μm
0.8μm
1,2 μm
3 μm
5 μm
8 μm
Durchmesser (metrisch):
25 mm
25 mm
47 mm
Packungsgröße:
100 Stück
200 Stück
Artikelnummer. 11735305
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Fisherbrand™ unsterile Filter mit Membran aus Zellulosemischester bestehen aus Celluloseacetat und Cellulosenitrat.
  • In vielen analytischen/Forschungsanwendungen häufig eingesetzte Membranen
  • Natürlich hydrophil, biologisch inert und mit thermischer Stabilität
  • Zeichnet sich durch eine glattere und gleichmäßigere Oberfläche als reine Nitrozellulosemembran aus, die die Partikelerkennung und eine hohe Retention erleichtert
Spezifikation
Bubble Point 0.4 bar
Farbe Weiß
Filtertyp Mikrofiltrierung
Material MCE
Porengröße 8 μm
Sterilität Unsteril
Flussrate 600 ml/min/cm2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mikrodialyse von DNA und Proteinen, Klärung wässriger Lösungen während der mikrobiologischen Analyse, Identifizierung von Nukleinsäuren
Gasflussrate 63 l/min/cm2
Hydrophobizität Hydrophil
Menge 100/Packung
Typ Neutrale Scheibe
Benetzbarkeit Ja
Durchmesser (metrisch) 25 mm