Learn More
Fisherbrand™ Unsterile Filter mit Membran aus Zellulosemischester
Shop All Fisherbrand Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Porengröße:
0,2 μm
0,45 μm
0,65 μm
0.8μm
1,2 μm
3 μm
5 μm
8 μm
Durchmesser (metrisch):
25 mm
25 mm
47 mm
missing translation for 'unitSize'
100 Stück
200 Stück
Description
- In vielen analytischen/Forschungsanwendungen häufig eingesetzte Membranen
- Natürlich hydrophil, biologisch inert und mit thermischer Stabilität
- Zeichnet sich durch eine glattere und gleichmäßigere Oberfläche als reine Nitrozellulosemembran aus, die die Partikelerkennung und eine hohe Retention erleichtert
Specifications
Specifications
| Bubble Point | 0.8 bar |
| Farbe | Weiß |
| Filtertyp | Mikrofiltrierung |
| Material | MCE |
| Porengröße | 0.8μm |
| Sterilität | Unsteril |
| Flussrate | 180 ml/min/cm2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mikrodialyse von DNA und Proteinen, Klärung wässriger Lösungen während der mikrobiologischen Analyse, Identifizierung von Nukleinsäuren |
| Gasflussrate | 15 l/min/cm2 |
| Hydrophobizität | Hydrophil |
| Show More |