Learn More
Buerkle™ Schlauchreinigungsbürste
Hervorragend für die Verwendung mit Zonenprobenehmern geeignet.
Marke:  Buerkle™ 5304-5100
55.82 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10066231
  • 70.20 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hergestellt aus PVC und Edelstahl
  • In unterschiedlichen Längen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Reinigungspinsel
Zum Reinigen
100 mm
50 mm
Zonen-Probenehmer
PVC, Edelstahl
Name des Produkts
Buerkle™ Schlauchreinigungsbürste > Durchmesser: 50 mm; Länge: 1000 mm