Learn More
Fisherbrand™ PowerPro 300
Das PowerPro 300 ist ein vielseitiges Multifunktionsnetzteil für eine Vielzahl von Elektrophoreseanwendungen. Mit 300 V, 700 mA und 150 W verfügt das PowerPro 300 über fast die doppelte Stromstärke und Leistung im Vergleich mit dem gleichwertigen marktführenden Produkt.
Marke: Fisherbrand™ FPOWERPLUS300
Beschreibung
- Geeignet für den Einsatz mit horizontalen Elektrophoresesystemen und vertikalen omniPAGE Mini-Elektrophoresesystemen
- Integrierte voreingestellte Protokolle, anhand derer Benutzer Protokolle für ihre eigenen Systeme erstellen und speichern können
- Ein 2,4″-TFT-LCD-Bildschirm zeigt die aktuellen Durchlaufparameter an
- Ermöglicht dem Benutzer, voreingestellte und gespeicherte Protokolle zu durchsuchen
- Kann mit konstanter Spannung, konstantem Strom oder konstanter Leistung betrieben werden und bis zu 30 Programme mit jeweils bis zu 6 Schritten speichern
- Mit der praktischen Pause-/Wiederaufnahme-Taste kann jeder Durchlauf vorübergehend für die Inspektion des Gels angehalten und an derselben Position neu gestartet werden
Spezifikation
1 bis 700 mA/1 mA | |
Konstantmodus: 9.999 (min.) mit Alarm Programmierbarer Modus: 999 (min.) mit Alarm | |
2.4 Zoll TFT-LCD | |
100 – 240 V |
Routinemäßige Elektrophoreseanwendungen | |
Stromversorgung | |
5 bis 300 V/1 V |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ PowerPro 300 > Stromversorgung für die Elektrophorese
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur