Learn More
Thermo Scientific™ Mikrotiterröhrchen und -gestelle
Diese Steckleisten aus Polyethylen für den Einsatz mit 1.2 ml-MCT-Mikrotitergestellen dienen zum festen Abdichten von Miktrotiterröhrchen zur ordnungsgemäßen Lagerung.
38.90 € - 352.74 €
Spezifikation
Farbe | Naturfarben |
---|---|
Volumen (metrisch) | 1.2 mL |
Material | Polyethylene (Plug) |
Produkttyp | Microtiter |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11579944
|
Thermo Scientific™
3487 |
1.2 ml-Mikrotiterröhrchen-Roboter-Rack, steril | Naturfarben |
46.50 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11937675
|
Thermo Scientific™
3496 |
1,2 ml-Mikrotiterröhrchen-Robotergestell, nicht steril | Naturfarben |
44.15 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 14-11-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11539954
|
Thermo Scientific™
3492 |
1.2 ml-Mikrotiterröhrchen, Großpackung, unsteril | Naturfarben |
38.90 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10707994
|
Thermo Scientific™
3498 |
1.2mL Frosted MicroTiter Tube Bulk, Nonsterile | Naturfarben |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12358202
|
Thermo Scientific™
3424-11 |
1.2mL Frosted MicroTiter Tube Robotic Rack, Nonsterile | Naturfarben |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Versiegeln Sie Mikrotiterröhrchen sicher für die Aufbewahrung mit Thermo Scientific™ Stopfenstreifen aus Polyethylen für Mikrotiterröhrchen-– für 1.2 ml-MCT Titerröhrchengestelle. Die 1.2 ml-Mikrotiterröhrchen verfügen über ein zusätzliches Fassungsvermögen für die Aufmischung des Probenmaterials. Diese Röhrchen werden in Gestellen im Format 8 x 12 geliefert.
Mikrotiterröhrchen und Verschlüsse
- Die Steckleisten aus Polyethylen gewährleisten eine gute Abdichtung der Mikrotiterröhrchen für die Lagerung
- Die acht Steckleisten lassen sich ganz einfach für einzelne Proben zuschneiden
- Die 1.2 ml-Mikrotiterröhrchen verfügen über ein zusätzliches Füllvolumen zur Probenverdünnung und eignen sich optimal für HTLV-III-Tests, RIA, EIA, PCR, Qualitätssicherung im pharmazeutischen Bereich sowie zur tiefgekühlten Probenlagerung in Blutbanken
- Die mattierten Beschriftungsbereiche auf den einzelnen Röhrchen sowie das alphanumerische Gestell erleichtern die Organisation und Bestimmung von speziellen Proben
- Das Mikrotiterröhrchensystem ist in Großpackungen oder mit SBS-Standard-Stellfläche lieferbar
- Das robotergeeignete Gestell lässt sich ganz einfach in automatisierte Liquid-Handling-Arbeitsstationen integrieren
- Umfassende Prüfung zur Gewährleistung der Unversehrtheit und Sicherheit der Proben
- Mikrotiterröhrchen und Verschlüsse sind in steriler und nicht steriler Ausführung lieferbar
Spezifikation
Naturfarben | |
1.2 mL | |
Polyethylene (Plug) | |
Microtiter |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüssen, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.