Learn More
Thermo Scientific™ Mikrotiterröhrchen und -gestelle
Artikelnummer. 10707994 Alle ansehen MBP Molecular BioProducts Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Gefrostetes Mikrotiterröhrchen
Microtiter
Mikrotiter
Sterilität:
Steril
Unsteril
Format:
Großpackung
Robotergestelle
Packungsgröße:
1000 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 10707994
Marke: Thermo Scientific™ 3498
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese Steckleisten aus Polyethylen für den Einsatz mit 1.2 ml-MCT-Mikrotitergestellen dienen zum festen Abdichten von Miktrotiterröhrchen zur ordnungsgemäßen Lagerung.
Versiegeln Sie Mikrotiterröhrchen sicher für die Aufbewahrung mit Thermo Scientific™ Stopfenstreifen aus Polyethylen für Mikrotiterröhrchen-– für 1.2 ml-MCT Titerröhrchengestelle. Die 1.2 ml-Mikrotiterröhrchen verfügen über ein zusätzliches Fassungsvermögen für die Aufmischung des Probenmaterials. Diese Röhrchen werden in Gestellen im Format 8 x 12 geliefert.
Mikrotiterröhrchen und Verschlusskappen
  • Streifen mit Stopfen aus Polyethylen zur festen Versiegelung der Mikrotiterröhrchen für die Lagerung
  • Die Streifen mit acht Stopfen können für einzelne Proben einfach auseinander geschnitten werden
  • Die 1,2 ml-Mikrotiterröhrchen verfügen über eine zusätzliche Volumenkapazität für die Probenverdünnung und sind ideal für HTLV-III-Tests, RIA, EIA, PCR, für die pharmazeutische Qualitätskontrolle und Gefrierlagerung von Blutproben
  • Mattierte Schreibfelder auf jedem Röhrchen und ein alphanumerisches Gestell vereinfachen die Organisation und Identifizierung spezifischer Proben
  • Das Microtiter-Röhrchensystem ist in Großpackungen oder mit SBS-Standardabmessung erhältlich
  • Das mit automatisierten Systemen kompatible Gestell kann problemlos in automatisierte Liquid Handling-Workstations integriert werden
Höchste Qualität
  • Strenge Tests zur Gewährleistung der Probenintegrität und -sicherheit
Verpackungsoptionen
  • Mikrotiterröhrchen und Verschlusskappen sind steril und unsteril erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA und Pyrogenen
Farbe Farblos
Volumen (metrisch) 1.2 mL
Menge 1000 Tubes/Unit, 10 Units/Cs.
Verschlussmaterial Polyethylene (Plug)
Produktlinie Thermo Scientific
Sterilität Unsteril
Format Großpackung
Produkttyp Gefrostetes Mikrotiterröhrchen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüssen, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.