Learn More
Thermo Scientific™ Mikrotiterröhrchen und -gestelle
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11579944 Alle ansehen MBP Molecular BioProducts Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Gefrostetes Mikrotiterröhrchen
Microtiter
Mikrotiter
Sterilität:
Steril
Unsteril
Format:
Großpackung
Robotergestelle
Packungsgröße:
1000 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 11579944
Marke: Thermo Scientific™ 3487
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Diese Steckleisten aus Polyethylen für den Einsatz mit 1.2 ml-MCT-Mikrotitergestellen dienen zum festen Abdichten von Miktrotiterröhrchen zur ordnungsgemäßen Lagerung.
Versiegeln Sie Mikrotiterröhrchen sicher für die Aufbewahrung mit Thermo Scientific™ Stopfenstreifen aus Polyethylen für Mikrotiterröhrchen-– für 1.2 ml-MCT Titerröhrchengestelle. Die 1.2 ml-Mikrotiterröhrchen verfügen über ein zusätzliches Fassungsvermögen für die Aufmischung des Probenmaterials. Diese Röhrchen werden in Gestellen im Format 8 x 12 geliefert.
Mikrotiterröhrchen und Verschlusskappen
  • Streifen mit Stopfen aus Polyethylen zur festen Versiegelung der Mikrotiterröhrchen für die Lagerung
  • Die Streifen mit acht Stopfen können für einzelne Proben einfach auseinander geschnitten werden
  • Die 1,2 ml-Mikrotiterröhrchen verfügen über eine zusätzliche Volumenkapazität für die Probenverdünnung und sind ideal für HTLV-III-Tests, RIA, EIA, PCR, für die pharmazeutische Qualitätskontrolle und Gefrierlagerung von Blutproben
  • Mattierte Schreibfelder auf jedem Röhrchen und ein alphanumerisches Gestell vereinfachen die Organisation und Identifizierung spezifischer Proben
  • Das Microtiter-Röhrchensystem ist in Großpackungen oder mit SBS-Standardabmessung erhältlich
  • Das mit automatisierten Systemen kompatible Gestell kann problemlos in automatisierte Liquid Handling-Workstations integriert werden
Höchste Qualität
  • Strenge Tests zur Gewährleistung der Probenintegrität und -sicherheit
Verpackungsoptionen
  • Mikrotiterröhrchen und Verschlusskappen sind steril und unsteril erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert frei von RNase, DNase, Pyrogen, Bioburden, ATP, PCR-Inhibitoren, Endotoxinen und DNA.
Farbe Farblos
Volumen (metrisch) 1.2 ml
Menge 96 Röhrchen/Rack, 10 Racks/Einheit, 5 Einheiten/Karton
Verschlussmaterial Polyethylene (Plug)
Produktlinie Thermo Scientific
Sterilität Steril
Format Robotergestelle
Produkttyp Microtiter
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüssen, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.