Learn More
Thermo Scientific™ Mikrotiterröhrchen und -gestelle
Diese Steckleisten aus Polyethylen für den Einsatz mit 1.2 ml-MCT-Mikrotitergestellen dienen zum festen Abdichten von Miktrotiterröhrchen zur ordnungsgemäßen Lagerung.
Marke: Thermo Scientific™ 3424-11
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.14300kg
Beschreibung
Versiegeln Sie Mikrotiterröhrchen sicher für die Aufbewahrung mit Thermo Scientific™ Stopfenstreifen aus Polyethylen für Mikrotiterröhrchen-– für 1.2 ml-MCT Titerröhrchengestelle. Die 1.2 ml-Mikrotiterröhrchen verfügen über ein zusätzliches Fassungsvermögen für die Aufmischung des Probenmaterials. Diese Röhrchen werden in Gestellen im Format 8 x 12 geliefert.
Mikrotiterröhrchen und Verschlusskappen
- Streifen mit Stopfen aus Polyethylen zur festen Versiegelung der Mikrotiterröhrchen für die Lagerung
- Die Streifen mit acht Stopfen können für einzelne Proben einfach auseinander geschnitten werden
- Die 1,2 ml-Mikrotiterröhrchen verfügen über eine zusätzliche Volumenkapazität für die Probenverdünnung und sind ideal für HTLV-III-Tests, RIA, EIA, PCR, für die pharmazeutische Qualitätskontrolle und Gefrierlagerung von Blutproben
- Mattierte Schreibfelder auf jedem Röhrchen und ein alphanumerisches Gestell vereinfachen die Organisation und Identifizierung spezifischer Proben
- Das Microtiter-Röhrchensystem ist in Großpackungen oder mit SBS-Standardabmessung erhältlich
- Das mit automatisierten Systemen kompatible Gestell kann problemlos in automatisierte Liquid Handling-Workstations integriert werden
- Strenge Tests zur Gewährleistung der Probenintegrität und -sicherheit
- Mikrotiterröhrchen und Verschlusskappen sind steril und unsteril erhältlich
Spezifikation
Certified free of RNase, DNase, DNA and pyrogens | |
1.2mL Frosted MicroTiter Tube Robotic Rack, Nonsterile | |
96 tubes/rack 10 racks/unit, 5 units case | |
Non-sterile | |
Microtiter |
Naturfarben | |
1.2 mL | |
Thermo Scientific™ | |
Polyethylene (Plug) |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüssen, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.