Learn More
Thermo Scientific™ Mikrotiterröhrchen-Stopfenstreifen, 1.2 ml Mikrotiterröhrchen-Stopfenstreifen, LDPE non-autoklavierbar, 8 Deckelstreifen, steril
Verschließen Sie die 1.2 ml Mikrotiterröhrchen mit diesen Polyethylen-Steckerleisten fest für die Lagerung.
Marke: Thermo Scientific™ 3425-11
20.20 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Verschließen Sie die 1.2 ml Mikrotiterröhrchen mit Thermo Scientific™ Steckstreifen für Mikrotiterröhrchen fest für die Lagerung.
- LDPE nicht autoklavierbar
- Die Streifen mit acht Stopfen können für einzelne Proben einfach auseinander geschnitten werden
- Steril und unsteril erhältlich
Spezifikation
Streifen mit 8 Kappen | |
1.2 ml-Microtiter-Röhrchen 8 Verschluss-Streifen | |
Naturfarben | |
120/Pk., 5/Cs. | |
Steckerleisten |
Nicht autoklavierbar | |
LDPE | |
10 versiegelte Beutel mit 8 Verschluss-Streifen/Einheit, 5 Einheiten/Karton | |
Steril |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 11
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Mikrotiterröhrchen-Stopfenstreifen, 1.2 ml Mikrotiterröhrchen-Stopfenstreifen, LDPE non-autoklavierbar, 8 Deckelstreifen, steril > 1.2 ml Mikrotiterröhrchen-Stopfenstreifen, LDPE non-autoklavierbar, 8 Deckelstreifen, steril
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur