Learn More
Micronova™ T-Mop™ Adapter
Flacher, großflächiger Mopp
Marke: Micronova™ QDT-10
138.70 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benötigt : T-Moppabdeckungen
Beschreibung
Die Micronova TMop™ Reinraum-Moppadapter wurden für die Verwendung mit den Moppaufsätzen der Serie TMop™ oder Slim-T™ entwickelt und lassen sich einfach auf die T-förmigen Mopprahmen aufstecken. Der quadratische Stangenrahmen aus Acetal ist für die Verwendung mit T-Mops mit ‘dickem Schwamm’ konzipiert, da er in den Schwamm greift. Die T-Mop™ Rahmen sind mit einem ACME-Gewinde für Kunststoffgriffe (QPT) oder einem Schnelltrennaufsatz für die Verwendung mit Edelstahlgriffen der Serie LSSU (QDT und QDST) erhältlich.
- T-förmige Moppadapter mit 180°-Drehgelenk
- Einfache Oberflächenreinigung in schwer zu reinigenden Ecken, engen Räumen und unterhalb von Geräten
- Effizient für Raumböden, Wände, Decken, weiche Wände und Geräteaußenflächen
- Der runde Rahmen aus elektropoliertem Edelstahl 304 passt für alle TMop™ und Slim-T™ Moppaufsätze (QDT, QPT)
- Die quadratische Stange aus Azetal eignet sich am besten für Tmop™ Abdeckungen mit ‘dickem Schwamm’ (QDST)
- QP, ACME-Gewinde zur Befestigung an Micronova Kunststoffgriffen
- QD, Schnelltrennbefestigung für Edelstahlgriffe der Serie SSU
- Gute Beständigkeit gegenüber Reinigungs- und Desinfektionsmitteln
- Autoklavierbar
Spezifikation
25,4 x 2,5 cm (10 x 1 in.) | |
10 in. | |
25,4 cm | |
2,5 cm | |
Chemikalien | |
1/Pckg. | |
T-Mop™ Reinraum-Mopp | |
Elektropolierter Edelstahl (304), Acetal |
Schnellkupplungsadapter | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
1 in. | |
Nein | |
Bei Raumtemperatur aufbewahren. Vor dem Autoklavieren oder vor der Lagerung ausspülen, um Desinfektionsmittel zu entfernen. | |
Reinigung und Desinfektion von Oberflächen in Reinräumen und kontrollierten Umgebungen |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
047153-000 | Konformitätsbescheinigung | 31/12/2024 | QDT-10 |
045674-000 | Konformitätsbescheinigung | 16/12/2024 | QDT-10 |
042930-000 | Konformitätsbescheinigung | 10/04/2024 | QDT-10 |
040774-000 | Konformitätsbescheinigung | 28/11/2023 | QDT-10 |
040685-000 | Konformitätsbescheinigung | 27/11/2023 | QDT-10 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Tage
9Stunden
10Minuten
3Sekunden
16