Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Digitale Heizplatte
Form: Quadratisch; Größe: 6 x 6 in.
Marke:  Cole-Parmer™ SD150W
471.35 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16341786
  • 510.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die Warnleuchte für heiße Oberflächen blinkt, wenn die Plattentemperatur über 50 ° C liegt
  • Die langlebige Frontplatte schützt vor verschütteten Flüssigkeiten und Chemikalien
  • Die Anzeige zeigt die tatsächliche Oberflächentemperatur an
  • Erhältlich in verschiedenen Platten- und Gehäusefarbkonfigurationen
Spezifikation
Spezifikation
Weißes, pulverbeschichtetes Metall
1
230 V
Aluminium
6 x 6 in.
11,75 in.
3 in.
7 in.
30 cm
700 w
Netzkabel mit Stecker
Heizplatte
Quadratisch
Weiß
Digital
Raumtemperatur bis 325 °C
30 cm
11,813 in.
9,3 cm
18 cm
230 VAC, 50/60 Hz
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Bis zu 60% Rabatt
    Aktionscode24119
    Gültig bis zum2025-04-30
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    7
    Stunden
    10
    Minuten
    3
    Sekunden
    21
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Stuart™ Digitale Heizplatte > Aluminium, weiß