Learn More
Invitrogen™ FLoid™ Zellbildgebungsstation
Kostengünstige, anwenderfreundliche Bildgebungslösung für die schnelle Erkennung und Verifizierung von Proben mit fluoreszierender Markierung
Marke: Invitrogen™ 4471136
Beschreibung
Das offene Design bietet maximale Gefäßflexibilität für Objektträger, Deckgläser, Multi-Well-Kulturschalen oder sogar T75-Kolben. Erfasst übertragene Licht- und dreifarbige fluoreszierende Bilder von Zellen und Proben auf dem Labortisch ohne spezielle Schulung oder spezielles Personal. Die einfache Benutzeroberfläche, der optimierte Bildaufnahmeprozess und die mehrfarbige Echtzeitanzeige ermöglichen es dem Benutzer, mit nur wenigen Mausklicks hochwertige Bilder zu erstellen.
- Anwenderfreundlichkeit: Vollständig integriertes System mit intuitiver, mehrsprachiger Benutzeroberfläche
- Drehzahl Erzielen Sie Ergebnisse im Handumdrehen, ohne Aufwärmen, Abkühlen oder Filterwechsel
- Anwenderfreundlichkeit: Erfassen und drucken Sie Bilder auf Ihrer Arbeitsfläche, nicht in der Dunkelkammer
- Informationen: Bietet Informationen zu Molecular Probes™ Reagenzien und Protokollen über die Benutzeroberfläche
- Robustheit: Keine beweglichen Teile und langlebige LEDs für zuverlässigen täglichen Gebrauch
- Hochwertige Bildgebung überall im Labor
- Vielseitig und anwenderfreundlich
- Schnell und zuverlässig
- Ein Imager für den täglichen Gebrauch für jeden Benutzer
Systemspezifikationen
- Ziel: Fixierter 20X-Planfluorid; numerische Apertur (NA)=0.45; Arbeitsabstand (WD)=5.9 mm
- Farbkanäle: 4 Kanäle (Reliefphase, blaue, grüne und rote Fluoreszenz)
- Beleuchtung: LED (50,000 h Lebensdauer), einstellbare Intensität
- Anregung: Blauer Kanal: 390/40 nm; grüner Kanal: 482/18 nm; roter Kanal: 586/15 nm
- Ausgabe: Blauer Kanal: 446/33 nm; grüner Kanal: 532/59 nm; roter Kanal: 646/68 nm
- Aufgenommene Bilder: 16-bit monochrom, TIFF, PNG, JPG oder BMP (129X964 Pixel)
- LCD-Anzeige: 15 Zoll Farbe; Anzeigeauflösung 1366x768 Pixel; Bildauflösung 1296x964 Pixel; einstellbare Neigung
Zellanalyse, Zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Färbung & Detektion
Bestellinformation
B x H x T 40 x 54 x 35 cm (16 x 21 x 14 Zoll) Gewicht: 12.7 kg (28 lb.). Versandbedingung: Raumtemperatur.
Spezifikation
Zellbildgebungs-Station | |
54cm | |
35cm | |
40cm |
21 in. | |
14 in. | |
16 in. |