Learn More
Micronova™ MegaSwat™ Cleaning Tool: MegaSwat Adapters
Ideal für die Reinigung von schweren Prozessgeräten oder kalibrierten Geräten
Marke: Micronova™ MS6-8
13.01 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benötigt : Megaswat™ Adapter
Beschreibung
- Entwickelt für die Reinigung von schweren Prozessgeräten oder kalibrierten Geräten
- Adapter auch in Längsform für die Reinigung von Tanks und Kammern erhältlich
- Der Adapter aus Edelstahl und flexiblem Polyethylen nimmt die MegaSwat Bezüge auf
- Wird am Universalgriff aus Edelstahl befestigt
- Autoklavierbar
Spezifikation
7,6 x 20,3 cm (3 x 8 in.) | |
Weiß | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
3 in. | |
Einzeln verpackt, 12 Stück pro polygefütterter Schachtel | |
Griff der Serien QDMS-16 und SSU | |
Polyester |
Moppabdeckung | |
8 in. | |
20,3 cm | |
7,6 cm | |
Nein | |
Das Produkt kann gewaschen und wiederverwendet werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass Desinfektionsmittel vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation vollständig entfernt werden. Die Temperatur des Wassers oder Trockners sollte nicht über 180 °C liegen. | |
Für die Reinigung von schweren Prozessgeräten oder kalibrierten Geräten |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
048220-000 | Konformitätsbescheinigung | 25/02/2025 | MS6-8 |
046447-000 | Konformitätsbescheinigung | 26/12/2024 | MS6-8 |
046189-000 | Konformitätsbescheinigung | 25/10/2024 | MS6-8 |
044243-000 | Konformitätsbescheinigung | 15/08/2024 | MS6-8 |
042646-000 | Konformitätsbescheinigung | 14/03/2024 | MS6-8 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02