Learn More
Micronova™ Bestrahlte BinLiner Beutel
MicroNova™ BinLiner bestrahlte Beutel für den Einsatz in Reinräumen und aseptischen Umgebungen sind für die Entsorgung von Materialien, die Sammlung von Kleidung sowie die Lagerung von Rohstoffen oder Produkten konzipiert.
Marke: Micronova™ BL34060DBCIR
323.95 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Micronova™ BinLiner bestrahlte Beutel für den Einsatz in Reinräumen und aseptischen Umgebungen sind für die Entsorgung von Materialien, die Sammlung von Kleidung sowie die Lagerung von Rohstoffen oder Produkten konzipiert.
The Micronova Sterile BinLiner Bags are made from FDA compliant, low density polyethylene and are designed for the collection and disposal of waste, garment collection, storage, protective covers for equipment and the collection and transport of parts or raw materials in cleanrooms and aseptic environments.
- Low density sterile polyethylene liners in a range of sizes
- Thicknesses range from 1 mil to 6 mil, and sizes from 1-gallon capacity to 60 gallons
- The 40 x 48-inch and 40 x 60-inch liners work with the BLSSH-1624 BinLiner Stand
- The 34 X 40-inch liners work with the BLSSH-1515 BinLiner Stand
- The 24 X 36-inch liners work with the BLSSH-168 BinLiner Stand
- Produced for use in clean and controlled environments
- Liner colors (tints) include transparent, blue, and gray
- Good compatibility with common cleaners
- Gusseted or Flat Sealed options available
- Gamma irradiated for aseptic environments
- On a Roll: (PC suffix), one roll double bagged
- Flat Packed: (B or BB suffix), B: individually bagged, 5 per pack; BB: 5 liners double bagged
Spezifikation
227 L | |
Nein | |
Bei Raumtemperatur aufbewahren. | |
21,7 Zoll | |
Ja | |
60 in. | |
40 in. | |
Roll of liners on plastic core per double bag | |
Steril |
LDPE | |
60 gal. | |
Blau | |
55.1 cm | |
Allgemeine Entsorgung | |
152 cm | |
102 cm | |
50/Cs. | |
0.08 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
048410-000 | Qualitätsbescheinigung | 09/03/2025 | BL34060DBCIR |
048099-000 | Qualitätsbescheinigung | 20/02/2025 | BL34060DBCIR |
043006-000 | Qualitätsbescheinigung | 01/04/2024 | BL34060DBCIR |
038649-000 | Qualitätsbescheinigung | 06/07/2023 | BL34060DBCIR |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Tage
32Stunden
14Minuten
13Sekunden
47Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %