Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extraktoraufsätze für spezifische leichte Lösungsmittel
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 05432137
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zur Extraktion von Flüssigkeiten mit spezifischen leichten Lösungsmitteln
- Mit Einsatzfilter (Porosität:0)
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
100 ml | |
Fritte P0 | |
NS 45/40 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente Extraktoraufsätze für spezifische leichte Lösungsmittel > 100 mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur