Learn More
Greiner Bio-One Microlon™ 96-Well-ELISA-Mikrotiterplatten aus Polystyrol
Die Konstruktion aus kristallklarem Polystyrol gewährleistet optimale Sicht. Greiner BioONE™ Microlon™ Polystyrol 96-Well ELISA-Mikrotiterplatten werden in einem kolorimetrischen Immunassay für immunologische Forschungsanwendungen getestet.
Marke: Greiner Bio-One 655061
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Nicht-pyrogen
- Nach DIN ISO 9001-Richtlinien hergestellt
- Rückverfolgbarkeit bis zur Produktion über ein festgelegtes Chargennummernsystem
- Aus kristallklarem Polystyrol hergestellt
- Die Stellfläche ist mit automatischen Systemen kompatibel
- Well-zu-Well-Abstand: 9 mm
- Alphanumerische Well-Kodierung
- Geeignet für Transmissionsmessungen
- Speziell behandelt, um eine erhöhte Proteinbindung zu erreichen
- Well-Profil: F-Boden/Standard (flacher Boden)
Spezifikation
Hohe Bindungskapazität | |
Ohne Deckel | |
Transparent | |
96 | |
Flacher Boden (F-Well) | |
Standard-Well |
Standard | |
8 x 12 | |
Polystyrol | |
Microlon 600 | |
40/Karton |