Learn More
Greiner Bio-One Microlon™ 96-Well-ELISA-Mikrotiterplatten aus Polystyrol
Die Konstruktion aus kristallklarem Polystyrol gewährleistet optimale Sicht. Greiner BioONE™ Microlon™ Polystyrol 96-Well ELISA-Mikrotiterplatten werden in einem kolorimetrischen Immunassay für immunologische Forschungsanwendungen getestet.
82.86 € - 84.94 €
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Deckel | Ohne Deckel |
Array | 8 x 12 |
Farbe | Transparent |
Material | Polystyrol |
Produktcode | Marke | Bindungseigenschaft | Oberflächenbehandlung | Wellformat | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Bindungseigenschaft | Oberflächenbehandlung | Wellformat | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10577091
|
Greiner Bio-One
655061 |
Hohe Bindungskapazität | Microlon 600 | Standard-Well |
84.94 €
40 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
10144771
|
Greiner Bio-One
655001 |
Mittleres Bindungsvermögen | Microlon 200 | Standard-Well |
84.94 €
40 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
10680932
|
Greiner Bio-One
655080 |
Mittleres Bindungsvermögen | Microlon 200 | Kamin-Well |
82.86 €
40 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Nicht-pyrogen
- Nach DIN ISO 9001-Richtlinien hergestellt
- Rückverfolgbarkeit bis zur Produktion über ein festgelegtes Chargennummernsystem
- Aus kristallklarem Polystyrol hergestellt
- Die Stellfläche ist mit automatischen Systemen kompatibel
- Well-zu-Well-Abstand: 9 mm
- Alphanumerische Well-Kodierung
- Geeignet für Transmissionsmessungen
- Speziell behandelt, um eine erhöhte Proteinbindung zu erreichen
- Well-Profil: F-Boden/Standard (flacher Boden)
Spezifikation
Standard | |
8 x 12 | |
Polystyrol | |
Flacher Boden (F-Well) |
Ohne Deckel | |
Transparent | |
96 | |
40/Karton |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Greiner Bio-One Microlon™ 96-Well-ELISA-Mikrotiterplatten aus Polystyrol