Learn More
Ansell MICRO-TOUCH™ Nitrile Accelerator-Free Gloves
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
S
M
XL
Beschreibung
- Bietet ein hohes Maß an Barriereschutz gegen Einstiche sowie ausgezeichnete Beständigkeit gegen eine Vielzahl von gängigen Chemikalien.
- Chlorierte Innenfläche für einfaches Anziehen
- Schützt vor Latexallergie Typ I
- Die 100 % thiuramfreie Formulierung reduziert das Risiko von Typ IV-Allergien erheblich.
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 |
Farbe | Blau |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Finger Thickness (Metric) | 0,12 mm |
Material | Nitril |
Palm Thickness (Metric) | 0,08 mm |
Gepudert | Puderfrei |
Größe | S |
Länge (metrisch) | 240 mm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 12
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell MICRO-TOUCH™ Nitrile Accelerator-Free Gloves >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur