Learn More
METTLER TOLEDO™ Mikro-pH-Elektroden
pH-Elektroden für kleine Probenvolumen oder für Messungen in kleinen Behältern.
409.00 € - 754.00 €
Produktcode | Marke | Modell | Typ | Anschlusstypen | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Typ | Anschlusstypen | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10333243
|
METTLER TOLEDO™
51343160 |
InLab™ Micro | Kombinationselektrode | S7 | Erfordert Kabel, S7 auf BNC (30281915) |
458.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
10089052
|
METTLER TOLEDO™
51343161 |
InLab™ Semi-Micro-L | Kombinationselektrode | S7 | Erfordert Kabel, S7 auf BNC (30281915) |
453.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
10661474
|
METTLER TOLEDO™
51343165 |
InLab™ Semi-Micro | Kombinationselektrode | S7 | Erfordert Kabel, S7 auf BNC (30281915) |
409.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11394213
|
METTLER TOLEDO™
51344163 |
InLab™ Micro Pro-ISM | Kombinationselektrode; integrierter Temperaturfühler; Intelligent Sensor Management (ISM)-Technologie | Mehrpolig | Kabel erforderlich, mehrpolig auf BNC/RCA (30281896) |
754.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
11324213
|
METTLER TOLEDO™
51343164 |
InLab™ Flex-Micro | Kombinationselektrode | BNC-Anschluss | Festes Kabel zum Sensor |
600.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15529541
|
METTLER TOLEDO™
30244732 |
InLab™ Ultra-Micro-ISM | Kombinationselektrode; integrierter Temperaturfühler; Intelligent Sensor Management (ISM)-Technologie | Mehrpolig | Kabel erforderlich, mehrpolig auf BNC/RCA (30281896) |
544.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Für den Einsatz mit METTLER TOLEDO SevenExcellence und SevenCompact Messgeräten sowie anderen Marken. (Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten; separat erhältlich.)
- Intelligent Sensor Management(ISM)-Elektroden erfassen und speichern Kalibrierdaten, die nach dem Anschließen automatisch vom Messgerät erkannt werden.
- Erfassen Sie die Elektrodenkalibrierung und -ergebnisse mit LabX Software, die für erweitertes Datenmanagement und die Einhaltung von Vorschriften gemäß 21CFR Teil 11 entwickelt wurde.
- Kompatibel mit InMotion Autosampler zur automatischen Messung und Reinigung von bis zu 303 Proben.
Empfohlene Anwendungen
- Fläschchen
- Mikrotiterplatten
- Teströhrchen
- Serum und Magensaft
- Mikrobiologische Proben
- Lackierung
- Gel
- Seife
- Shampoo
- Kosmetika
Elektrodenspezifikationen
- InLab Micro: Keramikdiaphragma; nachfüllbar mit 3M KCl (51350072) – für genaue Ergebnisse die Sonde mit Elektrolyt gefüllt halten
- InLab Micro Pro-ISM: Keramikdiaphragma; nachfüllbar mit 3M KCl (51350072) – für genaue Ergebnisse die Sonde mit Elektrolyt gefüllt halten
- InLab Ultra-Micro-ISM: Keramikdiaphragma; nachfüllbar mit FRISCOLYT-B™ (51343185) – für genaue Ergebnisse die Sonde mit Elektrolyt gefüllt halten
- InLab Semi-Micro: Keramikdiaphragma; nicht nachfüllbar – bei erschöpftem Elektrolyt ersetzen
- InLab Semi-Micro-L: Keramikdiaphragma; nachfüllbar mit 3M KCl (51350072) – für genaue Ergebnisse die Sonde mit Elektrolyt gefüllt halten
- InLab Flex-Micro: poröse PTFE-Verbindung; nicht nachfüllbar – bei erschöpftem Elektrolyt ersetzen
Zubehör und Pflege
- In 3M KCl (51350072) oder InLab Lagerlösung (30111142) lagern
- Empfohlen für die Verwendung mit METTLER TOLEDO Puffern (Beutel: 51302080, Flaschen: 63056116)
Spezifikation
< 20 s |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
METTLER TOLEDO™ Mikro-pH-Elektroden