Learn More
METTLER TOLEDO™ Mikro-pH-Elektroden
pH-Elektroden für kleine Probenvolumen oder für Messungen in kleinen Behältern.
Marke: METTLER TOLEDO™ 51343165
306.10 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Für den Einsatz mit METTLER TOLEDO SevenExcellence und SevenCompact Messgeräten sowie anderen Marken. (Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten; separat erhältlich.)
- Intelligent Sensor Management(ISM)-Elektroden erfassen und speichern Kalibrierdaten, die nach dem Anschließen automatisch vom Messgerät erkannt werden.
- Erfassen Sie die Elektrodenkalibrierung und -ergebnisse mit LabX Software, die für erweitertes Datenmanagement und die Einhaltung von Vorschriften gemäß 21CFR Teil 11 entwickelt wurde.
- Kompatibel mit InMotion Autosampler zur automatischen Messung und Reinigung von bis zu 303 Proben.
Empfohlene Anwendungen
- Fläschchen
- Mikrotiterplatten
- Teströhrchen
- Serum und Magensaft
- Mikrobiologische Proben
- Lackierung
- Gel
- Seife
- Shampoo
- Kosmetika
Elektrodenspezifikationen
- InLab Micro: Keramikdiaphragma; nachfüllbar mit 3M KCl (51350072) – für genaue Ergebnisse die Sonde mit Elektrolyt gefüllt halten
- InLab Micro Pro-ISM: Keramikdiaphragma; nachfüllbar mit 3M KCl (51350072) – für genaue Ergebnisse die Sonde mit Elektrolyt gefüllt halten
- InLab Ultra-Micro-ISM: Keramikdiaphragma; nachfüllbar mit FRISCOLYT-B™ (51343185) – für genaue Ergebnisse die Sonde mit Elektrolyt gefüllt halten
- InLab Semi-Micro: Keramikdiaphragma; nicht nachfüllbar – bei erschöpftem Elektrolyt ersetzen
- InLab Semi-Micro-L: Keramikdiaphragma; nachfüllbar mit 3M KCl (51350072) – für genaue Ergebnisse die Sonde mit Elektrolyt gefüllt halten
- InLab Flex-Micro: poröse PTFE-Verbindung; nicht nachfüllbar – bei erschöpftem Elektrolyt ersetzen
Zubehör und Pflege
- In 3M KCl (51350072) oder InLab Lagerlösung (30111142) lagern
- Empfohlen für die Verwendung mit METTLER TOLEDO Puffern (Beutel: 51302080, Flaschen: 63056116)
Spezifikation
S7 | |
Glas | |
0 °C bis 100 °C | |
Xerolyt Extra Polymer | |
Erfordert Kabel, S7 auf BNC (30281915) | |
A41 Glas | |
< 20 s | |
32 bis 212 °F | |
3,93 in. | |
0.23 Zoll |
Offen | |
0 bis 12 | |
Kombinationselektrode | |
Messung des pH-Werts in kleinen Gefäßen oder Enghalsgefäßen | |
ARGENTHAL | |
InLab™ Semi-Micro | |
FRISCOLYT-B | |
0 °C bis 100 °C | |
100 mm | |
6 mm |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
7Stunden
16Minuten
38Sekunden
45 -
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
37Stunden
16Minuten
38Sekunden
45