Learn More
METTLER TOLEDO™ Mikro-pH-Elektroden
Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
40 mm
60 mm
100 mm
130 mm
180 mm
230 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Für den Einsatz mit METTLER TOLEDO SevenExcellence und SevenCompact Messgeräten sowie anderen Marken. (Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten; separat erhältlich.)
- Intelligent Sensor Management(ISM)-Elektroden erfassen und speichern Kalibrierdaten, die nach dem Anschließen automatisch vom Messgerät erkannt werden.
- Erfassen Sie die Elektrodenkalibrierung und -ergebnisse mit LabX Software, die für erweitertes Datenmanagement und die Einhaltung von Vorschriften gemäß 21CFR Teil 11 entwickelt wurde.
- Kompatibel mit InMotion Autosampler zur automatischen Messung und Reinigung von bis zu 303 Proben.
Empfohlene Anwendungen
- Fläschchen
- Mikrotiterplatten
- Teströhrchen
- Serum und Magensaft
- Mikrobiologische Proben
- Lackierung
- Gel
- Seife
- Shampoo
- Kosmetika
Elektrodenspezifikationen
- InLab Micro: Keramikdiaphragma; nachfüllbar mit 3M KCl (51350072) – für genaue Ergebnisse die Sonde mit Elektrolyt gefüllt halten
- InLab Micro Pro-ISM: Keramikdiaphragma; nachfüllbar mit 3M KCl (51350072) – für genaue Ergebnisse die Sonde mit Elektrolyt gefüllt halten
- InLab Ultra-Micro-ISM: Keramikdiaphragma; nachfüllbar mit FRISCOLYT-B™ (51343185) – für genaue Ergebnisse die Sonde mit Elektrolyt gefüllt halten
- InLab Semi-Micro: Keramikdiaphragma; nicht nachfüllbar – bei erschöpftem Elektrolyt ersetzen
- InLab Semi-Micro-L: Keramikdiaphragma; nachfüllbar mit 3M KCl (51350072) – für genaue Ergebnisse die Sonde mit Elektrolyt gefüllt halten
- InLab Flex-Micro: poröse PTFE-Verbindung; nicht nachfüllbar – bei erschöpftem Elektrolyt ersetzen
Zubehör und Pflege
- In 3M KCl (51350072) oder InLab Lagerlösung (30111142) lagern
- Empfohlen für die Verwendung mit METTLER TOLEDO Puffern (Beutel: 51302080, Flaschen: 63056116)
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstypen | S7 |
| Diaphragma | Keramik |
| Material | Glas |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C bis 100 °C |
| Typ | Kombinationselektrode |
| Art der Fülllösung | 3mol KCl |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Messung des pH-Werts in kleinen Gefäßen oder Enghalsgefäßen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Erfordert Kabel, S7 auf BNC (30281915) |
| Internes Bezugssystem | ARGENTHAL mit Ag+-Falle |
| Mehr anzeigen |