Learn More
METTLER TOLEDO™ Mikro-pH-Elektroden
pH-Elektroden für kleine Probenvolumen oder für Messungen in kleinen Behältern.
Marke: METTLER TOLEDO™ 30244732
405.90 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Für den Einsatz mit METTLER TOLEDO SevenExcellence und SevenCompact Messgeräten sowie anderen Marken. (Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten; separat erhältlich.)
- Intelligent Sensor Management(ISM)-Elektroden erfassen und speichern Kalibrierdaten, die nach dem Anschließen automatisch vom Messgerät erkannt werden.
- Erfassen Sie die Elektrodenkalibrierung und -ergebnisse mit LabX Software, die für erweitertes Datenmanagement und die Einhaltung von Vorschriften gemäß 21CFR Teil 11 entwickelt wurde.
- Kompatibel mit InMotion Autosampler zur automatischen Messung und Reinigung von bis zu 303 Proben.
Empfohlene Anwendungen
- Fläschchen
- Mikrotiterplatten
- Teströhrchen
- Serum und Magensaft
- Mikrobiologische Proben
- Lackierung
- Gel
- Seife
- Shampoo
- Kosmetika
Elektrodenspezifikationen
- InLab Micro: Keramikdiaphragma; nachfüllbar mit 3M KCl (51350072) – für genaue Ergebnisse die Sonde mit Elektrolyt gefüllt halten
- InLab Micro Pro-ISM: Keramikdiaphragma; nachfüllbar mit 3M KCl (51350072) – für genaue Ergebnisse die Sonde mit Elektrolyt gefüllt halten
- InLab Ultra-Micro-ISM: Keramikdiaphragma; nachfüllbar mit FRISCOLYT-B™ (51343185) – für genaue Ergebnisse die Sonde mit Elektrolyt gefüllt halten
- InLab Semi-Micro: Keramikdiaphragma; nicht nachfüllbar – bei erschöpftem Elektrolyt ersetzen
- InLab Semi-Micro-L: Keramikdiaphragma; nachfüllbar mit 3M KCl (51350072) – für genaue Ergebnisse die Sonde mit Elektrolyt gefüllt halten
- InLab Flex-Micro: poröse PTFE-Verbindung; nicht nachfüllbar – bei erschöpftem Elektrolyt ersetzen
Zubehör und Pflege
- In 3M KCl (51350072) oder InLab Lagerlösung (30111142) lagern
- Empfohlen für die Verwendung mit METTLER TOLEDO Puffern (Beutel: 51302080, Flaschen: 63056116)
Spezifikation
pH-Elektrode InLab Ultra-Micro-ISM | |
Keramik | |
1 bis 11 | |
Messung kleiner Probenvolumina in sehr kleinen Gefäßen wie Fläschchen, Mikrotiterplatten und Küvetten | |
ARGENTHAL™ mit Ag+-Falle | |
InLab™ Ultra-Micro-ISM | |
InLab Aufbewahrungslösung | |
15 µl | |
40 mm |
Mehrpolig | |
Glas | |
Kombinationselektrode; integrierter Temperaturfühler; Intelligent Sensor Management (ISM)-Technologie | |
Kabel erforderlich, mehrpolig auf BNC/RCA (30281896) | |
LoT-Glas | |
< 20 s | |
0 °C bis 80 °C | |
40 mm | |
3 mm |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
37Stunden
16Minuten
30Sekunden
8 -
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
37Stunden
16Minuten
30Sekunden
8 -
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
7Stunden
16Minuten
30Sekunden
8