Learn More
Mettler Toledo™ Erweiterungsmodule für SevenExcellence™ Messgeräte
Die modulare Systembauweise des SevenExcellence ermöglicht jederzeit die Erweiterung mit zusätzlichen Messparametern für den zukünftigen Bedarf.
Marke: Mettler Toledo™ 30034473
1180.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Einfach die neue Erweiterungseinheit einsetzen und das Gerät anschalten. Die neue Erweiterungseinheit wird automatisch erkannt und ist sofort einsatzbereit! SevenExcellence bietet Platz für insgesamt drei frei wählbare Erweiterungseinheiten
Spezifikation
±0,1 °C | |
0.001μS/cm bis 2000 mS/cm | |
0.001 mg/l bis 1000 g/l | |
0,1 °C | |
SevenExcellence Tischmessgeräte |
Leitfähigkeitsmodul | |
0 bis 80 psu | |
±0.5% | |
-30 °C bis 130 °C |