Learn More
Mettler Toledo™ Erweiterungsmodule für SevenExcellence™ Messgeräte
Shop All Mettler Toledo Products
Click to view available options
Typ:
Blanko-Modul
Leitfähigkeitsmodul
pH/Ionen-Modul
pH/mV-Modul
Unit Size:
1 Stück
Description
Einfach die neue Erweiterungseinheit einsetzen und das Gerät anschalten. Die neue Erweiterungseinheit wird automatisch erkannt und ist sofort einsatzbereit! SevenExcellence bietet Platz für insgesamt drei frei wählbare Erweiterungseinheiten
Specifications
Specifications
| Genauigkeit (pH) | ±0,002 |
| Genauigkeit (mV) | ±0.1 mV |
| Genauigkeit (Temperatur) | ±0,1 °C |
| Typ | pH/mV-Modul |
| pH-Bereich | -2 bis 20 |
| Bereich (mV) | - 2000 bis 2000 mV |
| Auflösung (mV) | 0.1/1 mV |
| Auflösung (Temperatur) | 0,1 °C |
| Temperaturbereich (metrisch) | -30 °C bis 130 °C |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering