Learn More
Methyllithium, 1.6 M Lösg. in Diethylether (± 5 % w/v), AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyllithium |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Namenshinweis | Low Chloride, 1.6M Solution in Diethyl Ether (+/- 5% w/v) |
Strukturformel | CH3Li |
Fieser | 01,686; 02,274; 03,202; 05,448; 06,384; 07,242; 08,342; 09,311; 11,340; 12,324; 16,219 |
Dichte | 0.7000g/mL |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: reacts. |
IUPAC-Name | methyllithium |
Formelmasse | 21.96 |
Reinheit (%) | 4.5 to 5.5% (as MeLi) |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0461091 | Analysenzertifikat | 21/03/2024 | 188758000,188751000 |
A0417818 | Analysenzertifikat | 11/03/2024 | 188758000,188751000 |
A0451332 | Analysenzertifikat | 15/01/2024 | 188758000,188751000 |
A0439116 | Analysenzertifikat | 06/10/2023 | 188758000,188751000 |
A0389709 | Analysenzertifikat | 12/12/2022 | 188758000,188751000 |
Sicherheit und Handhabung
- Methyllithium, 1.6 M solution in diethyl ether
- Gefahr
- Pyrophorer Feststoff Kategorie 1
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
- H250-Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.
- H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- MIXTURE LIST-Enthält: Lithium, methyl-, Ethyl ether
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
29Stunden
18Minuten
2Sekunden
58 -
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
60Stunden
18Minuten
2Sekunden
58Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%