Learn More
Methyllithium, 1.6 M Lösg. in Diethylether (± 5 % w/v), AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyllithium |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Namenshinweis | Low Chloride, 1.6M Solution in Diethyl Ether (+/- 5% w/v) |
Strukturformel | CH3Li |
Fieser | 01,686; 02,274; 03,202; 05,448; 06,384; 07,242; 08,342; 09,311; 11,340; 12,324; 16,219 |
Dichte | 0.7000g/mL |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: reacts. |
IUPAC-Name | Methyllithium |
Formelmasse | 21.96 |
Reinheit (%) | 4.5 to 5.5% (as MeLi) |
Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Methyllithium, 1.6 M Lösg. in Diethylether (± 5 % w/v), AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur