Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES-Monohydrat, 99+ %, für die Biochemie
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Extinktion | (0.1M in H2O) 1 cm cell, (0.1M in H2O) 1 cm cell at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.05 max. at 260nm |
Chemischer Name oder Material | MES monohydrate |
Extinktionsbedingungen | (0.1M aq. soln.) |
Schmelzpunkt | >300.0°C |
Farbe | Orange-gelb bis weiß |
pH | 2.5 to 4.0 (1%, H2O, 25°C) |
Physikalische Form | Pulver, Kristalle oder Flocken |
Menge | 100 g |
Prozentgehaltsbereich | 99+% |
Infrarotspektrum | Echt |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0442902 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 327760025,327761000,327765000 |
A0442604 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 327760025,327761000,327765000 |
A0465753 | Analysenzertifikat | 26/08/2024 | 327760025,327761000,327765000 |
A0457998 | Analysenzertifikat | 20/11/2023 | 327760025,327761000,327765000 |
A0452534 | Analysenzertifikat | 03/05/2023 | 327760025,327761000,327765000 |
Sicherheit und Handhabung
- MES monohydrate