Learn More
MES (feine weiße Kristalle), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10419123
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. 10419123
Marke: Fisher BioReagents BP300100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Häufig verwendetes Puffermedium
Dieser biologische Puffer hat einen nutzbaren pH-Bereich von 5.5 bis 6.7.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MES
CAS 145224-94-8
Schmelzpunkt 300°C
Farbe Weiß
pH 3.5 to 4.1
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 100 g
DNase DNase-frei
Hinweise zur Reinheitsqualität DNase- and RNase-Free
Prozentgehaltsbereich ≥98 %
Identifizierung Pass Test
Summenformel C6H15NO5S
Strukturformel OCH2CH2NCH2CH2(CH2CH2SO3H)
Verpackung Glasflasche
Merck Index 15, 5972
Dampfdruck Negligible
Synonym 2-(4-Morpholino)ethane Sulfonic Acid, 2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid hydrate
InChI-Schlüssel MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
IUPAC-Name 2-Morpholin-4-Ylethansulfonsäure;Hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 213.248
PubChem CID 16218417
Formelmasse 213.2
Reinheit (%) ≥98%