Learn More
Liebherr™ Labor-Kühlschrank
Eine Reihe speziell entwickelter Laborkühlschränke – Einzel- und Doppeltür, massive Tür und Glastür.
4698.75 € - 9204.54 €
Spezifikation
Typ Labor-Kühlschrank
Rollen Ja
Farbe Weiß
Abtauen Automatisch
Spannung 220 – 240 V
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Ausführung der Tür Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Ausführung der Tür Preis Menge & Verfügbarkeit  
15329551
Unterlagen ansehen
Liebherr™
LKPv 1423
1427 l Selbstschließend N/A N/A N/A
15319551
Unterlagen ansehen
Liebherr™
LKPv 1420
1427 L Self-closing N/A N/A N/A
15399541
Unterlagen ansehen
Liebherr™
LKPv 6523
601 l Selbstschließend N/A N/A N/A
15280469
Unterlagen ansehen
Liebherr™
LKPv 6523
597 l Glas
8580.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10646875
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Liebherr™
LKPv 6520
597 l Fest
6255.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15389541
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Liebherr™
LKPv 6520
601 L Self-closing N/A N/A N/A
15309551
Unterlagen ansehen
Liebherr™
LKPv 8420
856 L Self-closing N/A N/A N/A
12692675
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Liebherr™
LKPv 8420
856 l Fest
8990.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Datenprotokollierung der Temperatur alle zwei Minuten
  • Akustischer und optischer Alarm bei geöffneter Tür und hohen Temperaturen
  • Spannungsfreier Kontakt für Anschluss an externes System
  • Daten auf externes Gerät übertragbar
Spezifikation
Spezifikation
Labor-Kühlschrank
Weiß
220 – 240 V
Ja
Automatisch
50 Hz
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Liebherr™ Labor-Kühlschrank