Learn More
Liebherr™ Labor-Kühlschrank
Eine Reihe speziell entwickelter Laborkühlschränke – Einzel- und Doppeltür, massive Tür und Glastür.
Marke: Liebherr™ LKPv 8420
7228.29 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Datenprotokollierung der Temperatur alle zwei Minuten
- Akustischer und optischer Alarm bei geöffneter Tür und hohen Temperaturen
- Spannungsfreier Kontakt für Anschluss an externes System
- Daten auf externes Gerät übertragbar
Spezifikation
Laborkühlschrank | |
-2°C bis +16°C | |
Gradient 2.1 °C | |
Fest | |
0 | |
60 kg Rostbelastung | |
83 bis 60 mm | |
Digital, Extern | |
Weiß | |
Akustischer Temperaturalarm, akustischer Türalarm, Touchtastensteuerung, 3-Punktkalibrierung, rechts, wendbarer Türschanier | |
SmartCoolingHub | |
2150 H x 790 B x 980 T mm | |
85 cm | |
155 cm | |
62 cm | |
220/240 V | |
50 Hz | |
178 kg |
856 l | |
0.1 °C | |
R 290 | |
1 | |
4 | |
Weißer pulverbeschichteter Stahl | |
Groß | |
Ja | |
Digital | |
Automatisch | |
RS485 | |
98 cm | |
216 cm | |
79 cm | |
2.0 A | |
220 – 240 V 50 Hz | |
876 kWh/a | |
147 kg |