Learn More
Liebherr™ Labor-Kühlschrank
Alle ansehen Liebherr Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
597 l
601 l
856 L
856 l
1427 l
Ausführung der Tür:
Fest
Glas
Selbstschließend
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Datenprotokollierung der Temperatur alle zwei Minuten
- Akustischer und optischer Alarm bei geöffneter Tür und hohen Temperaturen
- Spannungsfreier Kontakt für Anschluss an externes System
- Daten auf externes Gerät übertragbar
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Labor-Kühlschrank |
| Kapazität (metrisch) | 597 l |
| Temperaturbereich | 0°C bis +16°C |
| Temperaturauflösung | 0,1 °C |
| Temperaturstabilität | Gradient 2.0 °C |
| Kältemittel | R 290 |
| Ausführung der Tür | Glas |
| Anzahl Schubfächer | 0 |
| Einschübe | 4 |
| Fassungsvermögen (metrisch) Einschub | 60 kg Rostbelastung |
| Mehr anzeigen |