Learn More
MBL Volumetrics™ Messzylinder aus Glas
Aus chemikalienbeständigem Borosilikatglas. MBL Volumetrics™ Messzylinder aus Glas sind eine zuverlässige Wahl für die Messung von Flüssigkeiten und Lösungen im Labor.
Marke: MBL CRC209
35.30 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Aus chemikalienbeständigem Borosilikatglas. MBL Volumetrics™ Messzylinder aus Glas sind eine zuverlässige Wahl für die Messung von Flüssigkeiten und Lösungen im Labor.
Eigenschaften- Gut ablesbare Graduierungen in blauer Emaille
- Robuster sechseckiger Fuß
- Entspricht ISO 4788
Spezifikation
Hexagonal | |
Rund | |
±1 ml | |
ISO 4788, BS 604, DIN 12680 | |
100 ml | |
260 mm | |
1 ml |
Blau | |
Messzylinder | |
Borosilikatglas | |
B | |
Messen von Flüssigkeiten und Lösungen im Labor | |
Blaue Emailfarbe |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30