Learn More
Ohaus™ MB120 Feuchtigkeitsanalysator
Misst den Feuchtigkeitsgehalt mit höherer Präzision und Effizienz.
Marke:  Ohaus™ 30241169
3808.30 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15535029
  • 5180.00 € / 1 Einheit
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Analysieren Sie ganz einfach spezifische Materialproben und bestimmen Sie die optimale Trocknungstemperatur
  • Die 100 Methodenbibliothek beschleunigt den Testvorgang
  • Speichern Sie bis zu 1000 Ergebnisse für alle Methoden der statistischen Analyse
  • Einrichten und Sperren von Temperatureinstellungen und Methodenparametern mit Administratorzugriff
  • Verfügt über ein breites, helles Touchscreen-Display und eine intuitive Menüführung für eine schnelle und präzise Feuchtigkeitsanalyse
  • Schnelle Infrarot-Halogen-Heiztechnologie
  • Gleichmäßige Trocknung für präzise, reproduzierbare Ergebnisse
  • Flexibel und leistungsstark
  • Vier Trocknungsprofile zur Gewährleistung der Genauigkeit: Schnell, Standard, Rampe, Schritt
  • Abschaltkriterien für den automatischen Testabschluss
  • Mit Schalenaufhängung und abnehmbaren Teilen für eine bequeme Wartung
Zertifizierungen
CE, UL-zertifiziert, CSA- und FCC-Zulassung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Ohaus™ MB120 Feuchtigkeitsanalysator > MB120 Feuchtigkeitsanalysator