missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ EASY 120 H

Artikelnummer. 17868026 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
Schuko-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17868026

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

The Fisherbrand Easy Ultrasonic Water Bath is characterized by simple, user-friendly operation. With 100% ultrasonic power at a frequency of 37 kHz, the Easy solves cleaning tasks quickly and efficiently. Suited to remove tenacious, mineral soiling and polishing pastes.

  • Ultraschallfrequenz von 37 kH (Kontrollbereich -2,5 kH bis +5,5 kH)
  • 2 Ultraschall-Modes für bedarfsgerechte Schallfeldverteilung im Ultraschallbad
    • dann wird Folgendes automatisch festgelegt: Sorgt für eine intensivere Reinigung mit höherer Reinigungskraft
    • Bio-Mode, kann ein-/ausschaltbar sein: Sorgt für eine sanfte Reinigung bei ruhigerem Betrieb
  • Elektronische Wahltasten mit abwaschbarer Membrancodierung und EU-Anzeige aller Betriebszustände
  • Vorauswahl der Reinigungszeit: Reinigungszeit zwischen 1 Minute und 30 Minuten einzustellen oder Dauerlauf optional (Ultraschall-Dauerlauf: maximal 6 Stunden)
  • Elektronische Temperaturkontrolle, in 5-Stufen regelbar° C ab 30,° C auf 80 C° C für Geräte mit Temperaturüberwachung (Temperaturtoleranz -5° C bis +8 betragen° C)
  • Sicherheitsabschaltung mit Aufwachfunktion
    • nach 8 Stunden ohne Aktivität
    • im Falle einer kurzen Unterbrechung der Energieversorgung
  • Automatische Abschaltung des Ultraschallbetriebs bei einer bestimmten Badtemperatur> 90,° C
  • Spritzwassergeschütztes Gehäuse und Reinigungstablett aus Edelstahl
  • Seitlicher Ablassverschluss zum Entleeren des Reinigungsbehälters über den Abfluss an der Rückseite des Geräts (von Fisherbrand Pflegeleicht 60H)
  • 2-Jahres-Garantie ab der Erstinbetriebnahme, jedoch nicht mehr als 3 Jahre ab dem Produktionsdatum

Spezifikation

Display Keine
Material Edelstahl
Zeitschaltuhr 1 bis 30 min. oder Dauerbetrieb
Frequenz 50/60 Hz
Spannung 220/240 V
Kapazität (angloamerikanisch) 3,41 gal.
Kapazität (metrisch) 12.9 L
Abmessungen (T x B x H) innen 215 x 275 x 195 mm
Enthält Deckel
Modell EASY 120 H (mit Heizung)
Steckertyp Schuko-Stecker
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt